76929
1-Pentanol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
10 %, 100 °F
Impurezze
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?