Documenti fondamentali
44759
Supelco
2-Pentanol
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-2-Pentanol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718819
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
649 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Pentanol, a secondary alcohol, is a volatile organic compound (VOC) that is a common aroma-active component of food and beverage products.
Applicazioni
2-Pentanol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in fruits and food products by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method. It can also be used as an analytical standard for the quantification of volatile analytes in alcoholic drinks by various chromatography techniques.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Furfural analytical standard
Supelco
04623
Furfural
1-esanolo analytical standard
Supelco
73117
1-esanolo
Benzene solution certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol
Supelco
CRM48617
Benzene solution
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
2-Propanolo analytical standard
Supelco
91237
2-Propanolo
Volatile compounds in uninoculated and inoculated table olives with Lactobacillus plantarum (Olea europaea L., cv. Moresca and Kalamata)
Sabatini N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 41(10), 2017-2022 (2008)