109916
4-Methyl-2-pentanol
98%
Sinonimo/i:
3-MIC, Isobutyl methyl carbinol, MAOH, MIBC
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Limite di esplosione
5.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
109916-100ML | 4061837018886 |
109916-18L | |
109916-4L | 4061837013829 |
109916-5ML | |
109916-1L | 4061838693273 |
109916-2.5L | |
109916-25L | |
109916-25ML |