55795
Acetaldehyde diethyl acetal
analytical standard
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
446 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Wine vinegars by headspace sorptive extraction−thermal desorption−gas chromatography−mass spectrometry (HSSE−TD−GC−MS).
- Distilled spirits by GC with flame ionization detection (FID) as well as GC-FID-MS.
- Organic red wines derived from Saccharomyces cerevisiae strains by GC-FID as well as HSSE-GC−MS.
- Cognac (brandy) by HS-GC-MS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?