05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonic acid, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
Colore
white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?