V9889
Valacyclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-((2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy)ethyl ester monohydrochloride, L-Valine, Valtrex
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
KNOVZDRKHSHEQN-JZGIKJSDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?