367559
(S)-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid
99%
Sinonimo/i:
D-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid, D-Ala(P)
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +4.8°, c = 5 in H2O
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m0/s1
UIQSKEDQPSEGAU-REOHCLBHSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)