N4882
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ReagentPlus®, powder or crystals
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
98.0-102.0% (EDTA titration)
Stato
powder or crystals
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for the synthesis of α-aminophosphonates by a condensation reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.
- In the synthesis of nickel (II) hexamethylenetetramine complex [Ni(HMTA)2 (NCS)2(H2O)2]H2O with thiocyanate coligand.
- As a nickel source in the synthesis of nanosized nickel phosphides by the solvothermal route using red phosphorus as the P-3 precursor.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?