Documenti fondamentali
56750
Sigma-Aldrich
Imidazolo
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Beilstein:
103853
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
flakes
powder or crystals
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′imidazolo è un composto eterociclico aromatico con un anello planare a cinque atomi di carbonio. É un composto anfotero, per la presenza di un azoto acido (NH) e un azoto basico. L′imidazolo è una porzione essenziale di molte molecole, comprese le sostanze organiche naturali, le molecole bioattive, i liquidi ionici e il catione imidazolio. Si presta ad essere impiegato come building block per la sintesi di diverse molecole ad uso farmaceutico.
Applicazioni
L′imidazolo può essere usato come catalizzatore:      
  • Per la sililazione, in DMF, di alcoli, acidi carbossilici e ammine in presenza di cloruro di silile.     
  • Nell′accoppiamento peptidico mediante trifenil fosfito.
  • Per preparare cloruri acilici a partire dai corrispondenti acidi carbossilici più fosgene.
Può inoltre essere impiegato nelle seguenti reazioni:      
  • Conversione degli alcoli in ioduri mediante il sistema catalitico Imidazolo-PPh3/I2      
  • Deossigenazione dei dioli con il sistema catalitico imidazolo-PPh3/I2.
Ottimo per tamponi nell′intervallo di pH 6,2-7,8
Altre note
Per la titolazione di acido aspartico e acido glutammico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Imidazolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazolo
Imidazolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazolo
Imidazolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0086000
Imidazolo
Imidazole ULTROL&#174; Grade, &#8805;99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Millipore
4015
Imidazole
Z. Anal. Chem., 261, 38-38 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 523-524 (1994)
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S