Documenti fondamentali
1336500
USP
Imidazolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Beilstein:
103853
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
imidazole
Produttore/marchio commerciale
USP
pKa (25 °C)
6.95
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ottimo per tamponi nell′intervallo di pH 6,2-7,8
Imidazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clotrimazole
  • Clotrimazole Topical Solution
  • Perindopril Erbumine
  • Moexipril Hydrochloride
  • Clotrimazole Vaginal Inserts
  • Sildenafil Citrate
  • Clotrimazole Lozenges
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Imidazolo BioUltra, for molecular biology, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56748
Imidazolo
Imidazole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14223
Imidazole
Imidazolo ACS reagent, &#8805;99% (titration)
Sigma-Aldrich
I2399
Imidazolo
Imidazolo for molecular biology, &#8805;99% (titration)
Sigma-Aldrich
I5513
Imidazolo
Gentamicina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001363
Gentamicina
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
Patricia Lassaux et al.
PloS one, 9(4), e94981-e94981 (2014-04-15)
Type IV pili are surface-exposed filaments and bacterial virulence factors, represented by the Tfpa and Tfpb types, which assemble via specific machineries. The Tfpb group is further divided into seven variants, linked to heterogeneity in the assembly machineries. Here we
E Rosalie Witjas-Paalberends et al.
The Journal of physiology, 592(15), 3257-3272 (2014-06-15)
The first mutation associated with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the R403Q mutation in the gene encoding β-myosin heavy chain (β-MyHC). R403Q locates in the globular head of myosin (S1), responsible for interaction with actin, and thus motor function of myosin.
Daan de Gouw et al.
PloS one, 9(8), e105011-e105011 (2014-08-19)
Pertussis is a highly infectious respiratory disease of humans caused by the bacterium Bordetella pertussis. Despite high vaccination coverage, pertussis has re-emerged globally. Causes for the re-emergence of pertussis include limited duration of protection conferred by acellular pertussis vaccines (aP)
Alexandar L Hansen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), E1705-E1712 (2014-04-16)
The histidine imidazole side chain plays a critical role in protein function and stability. Its importance for catalysis is underscored by the fact that histidines are localized to active sites in ∼ 50% of all enzymes. NMR spectroscopy has become
Protocolli
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.