72285
Nickel(II) sulfate heptahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (KT)
Forma fisica
crystals
Qualità
crystallized
Densità
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3