Key Documents
1.02556
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CoO4S · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.10
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-334-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
98 °C
Solubilità
362 g/L
Densità
1.95 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Linkage
Replaces: CX1825; CX1825-2
Risultati analitici
Assay (complexometric, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)