Documenti fondamentali
935751
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
greener alternative
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
orange to very dark red
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Applicazioni
Cobalt(II) sulfate heptahydrate can be used in different applications.
  • Cobalt(II) sulphate heptahydrate catalyses the formation of -acetamido ketones via a one-pot multi-component reaction coupling aromatic aldehyde, acetophenone, and acetyl chloride in acetonitrile.
  • It was used to synthesis the bimetallic magnetic nanomaterial CoPt3, which was used to study ferromagnetic phase transitions from solid solution alloy to chemical ordering phase using XAS.
  • Furthermore, heterogeneous OER catalysts (CoOx, CoPi, CoFeOx) were synthesized by using Cobalt(II) sulphate heptahydrate for water oxidation which has the importannce for solar water-splitting devices, water electrolyzers, and Li-air batteries.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)