Documenti fondamentali
1.06726
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-104-9
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥98.0% (complexometric)
Stato:
crystals
Solubilità:
650 g/L
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥98.0% (complexometric)
Stato
crystals
Potenza
361 mg/kg LD50, oral (rat)
Impurezze
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
650 g/L
Densità
2.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
EMPLURA®
Risultati analitici
Assay (complexometric)≥ 98.0 %Identitypasses testChloride (Cl)≤ 0.003 %Co (Cobalt)≤ 0.05 %Fe (Iron)≤ 0.01 %Pb (Lead)≤ 0.001 %Zn (Zinc)≤ 0.2 %Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO₄)≤ 0.5 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)