Documenti fondamentali
1.01408
Supelco
Crystal violet (C.I. 42555)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116130
Numero indice EU:
208-953-6
NACRES:
NA.21
product name
Crystal violet (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Forma fisica
solid
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance)
Impurezze
<0.10% Michler′s ketone
Perdita
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
189-194 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
Rapporto di assorbanza
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax +  15 nm))
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Dye content (spectrophotometrically; calc. on dried substance): ≥ 90.0%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorbance characteristics (Ratio,E (λmax - 15 nm)/E (λmax +  15 nm)): 0.98 - 1.20
Absorption maximum λmax. (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2000 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C, 4 h): ≤ 7.5%
Suitability as indicator (ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph. Eur.): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)