53189
Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
MLCB AGAR, Mannitol Lysine Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Salmonella spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?