1.09218
Gram′s crystal violet solution
for the Gram staining method
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Temp. transizione
flash point 47 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
A bottle with 500 ml Gram′s crystal violet solution is sufficient for staining up to 250 slides. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C