Key Documents
1.04137
Sigma-Aldrich
Crystal violet (C.I. 42555)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
189-194 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
1.19 g/L at 20 °C
Densità bulk
220‑400 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®, is a dry dye that can be used to produce a Crystal violet staining solution to differentiate Gram-positive and Gram-negative bacteria in samples of human origin. In the case of Gram-positive bacteria, the bacteria retain their dark blue / dark purple color even after the treatment with decolorizing solution. On the other side Gram-negative bacteria are stained red or pink with the counterstain. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Applicazioni
for microscopy Certistain®
Risultati analitici
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 88%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2050 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C): ≤ 10%
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)