185841
Dicyclohexylamine
99%
Sinonimo/i:
Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, N-Cyclohexylcyclohexanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6 (vs air)
Tensione di vapore
12 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (lit.)
Punto di fusione
−2 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble
water: very slightly soluble
Densità
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?