M9272
Cloruro di magnesio
ACS reagent, 99.0-102.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99.0-102.0%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?