Documenti fondamentali
442611-M
Millipore
Cloruro di magnesio
Sinonimo/i:
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl₂
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5662
Saggio
≥99% (complexometric)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 20 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1