208337
Cloruro di magnesio
powder, <200 μm
Sinonimo/i:
Magnogene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Concentrazione
24.9-26.2% Mg (EDTA titration)
Impurezze
<5%
Dimensione particelle
<200 μm
Punto di fusione
714 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208337-5KG | 4061838145338 |
208337-100G | 4061838252487 |
208337-1KG | 4061838252494 |