449172
Cloruro di magnesio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnogene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.99% trace metals basis
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
714 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
449172-10G | 4061832316994 |
449172-50G | 4061838139917 |