Key Documents
M2670
Sigma-Aldrich
Cloruro di magnesio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Il cloruro di magnesio esaidrato è stato usato:
  • nella preparazione del tampone di estrazione per la determinazione dell′attività enzimatica di ADP-glucosio pirofosforilasi (AGPasi) e α-amilasi
  • nel terreno di coltura neurobasale per il test della vitalità e nel tampone fosfato salino (PBS) per il test elettrofisiologico
  • nella preparazione della soluzione salina
  • nella preparazione della soluzione di adenosina trifosfato (ATP)-MgCl2 (cloruro di magnesio)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Boron is required for zebrafish embryogenesis
Rowe R I and Eckhert C D
The Journal of Experimental Biology, 202(12), 1649-1654 (1999)
Persistent digital hyperthermia over a 48 h period does not induce laminitis in horses
de L M A, et al.
The Veterinary Journal, 192(3), 435-440 (2012)
Microelectrode array-evaluation of neurotoxic effects of magnesium as an implantable biomaterial
Huang T, et al.
Journal of materials science & technology, 32(1), 89-96 (2016)
Influence of tryptophan and indole-3-acetic acid on starch accumulation in the synthetic mutualistic Chlorella sorokiniana-Azospirillum brasilense system under heterotrophic conditions
Palacios O A, et al.
Research in Microbiology, 167(5), 367-379 (2016)
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation