C3881
Cloruro di calcio
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the asymmetric 1,4-addition and [3+2]-cycloaddition reactions in the presence of box-type ligands.
- To synthesize hexahydropyrimidine derivatives via a one-pot three-component condensation reaction of ethyl/methyl acetoacetate, aniline, and formaldehyde.
It can also be used as a calcium precursor to synthesize macro/mesoporous dicalcium phosphate monolith (CaHPO4) via the sol-gel method using phosphoric acid (H3PO4), and poly(acrylic acid) (PAA).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.