C5670
Cloruro di calcio
anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Sinonimo/i:
CaCl2, Calcium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥96.0%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA. The CaCl2-mediated electroporation of E. coli with the plasmid DNA pBR322 has been studied. A protocol for the concentration of virus vectors that uses CaCl2 has been published.
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.