308277
Diethylene glycol diethyl ether
suitable for HPLC, ≥99%
Sinonimo/i:
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
6.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
180-190 °C (lit.)
Punto di fusione
-68 °C
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)