Y0001918
Magnolin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Medioresinol dimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12[C@]([C@@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)OC2)([H])CO[C@@H]1C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C23H28O7/c1-24-17-7-6-13(8-18(17)25-2)21-15-11-30-22(16(15)12-29-21)14-9-19(26-3)23(28-5)20(10-14)27-4/h6-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
MFIHSKBTNZNJIK-RZTYQLBFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)