Documenti fondamentali
SMB00502
Sigma-Aldrich
Fangchinoline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-Limacine, 7-O-Demethyltetrandine, Frangchinoline, Limacine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H40N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN([C@@]1([H])CC(C=C2)=CC=C2OC3=C(OC)C=CC4=C3)CCC5=C1C=C(OC6=C([C@@](C4)([H])N(C)CC7)C7=CC(OC)=C6O)C(OC)=C5
InChI
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
Descrizione generale
A bisbenzylisoquinoline alkaloid found in Stephania tetrandra.
Azioni biochim/fisiol
Fangchinoline is a phytochemical that has been shown to elicit anti-cancer effects in prostate and breast cancer cell lines via inducing G1 cell cycle arrest. It has also been shown to inhibit cell proliferation and cell cycle progression in rat aortic vascular smooth muscle cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)