Key Documents
03-34-0035
Sigma-Aldrich
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Sinonimo/i:
H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-OH, GRGDSP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H37N9O10
Peso molecolare:
587.58
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Shown to inhibit fibronectin binding to platelet-binding sites.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin binding
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1