Documenti fondamentali
Z568317
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint: ST/NS neck24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)