Z568341
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint ST/NS neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)