CLS11425
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 500 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Descrizione
plain
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
C-Flex tubing
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 11425
Diam. int.
1/8 in.
Capacità
500 mL
Volume
500 mL
Raccordi
male luer lock
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)