Y0001300
Sodium cromoglicate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cromolyn sodium salt, Cromoglycate, Cromoglycic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium cromoglicate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)