Y0000479
Chlorpromazine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Desmethylchlorpromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpromazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)