Y0001449
Chlorpromazine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpromazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)