Y0000317
Mesna impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dithiobisethanesulfonic acid, 2,2′-(Disulphanediyl)bis(ethanesulphonic acid)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesna
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
KQYGMURBTJPBPQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)