Y0000141
Ioxaglic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo-5-{2-[2,4,6-triiodo-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}isophthalamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ioxaglic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(=O)Nc2c(c(c(c(c2I)C(=O)O)I)C(=O)NCCO)I)I)C(=O)NC)I)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
TYYBFXNZMFNZJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)