Y0000020
Amiloride impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amiloride
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
211-215 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)