Y0001902
Amiloride for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amiloride hydrochloride dihydrate, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amiloride
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N=C(N)N.O.O.[H+]
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)