G5884
Guanosine 5′-triphosphate lithium salt
~95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
GTP lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
WDCLDKGIVWUKSE-GWTDSMLYSA-M
Applicazioni
- In ribosome activity assay.
- In tubulin isolation and polymerization.
- In the determination of cell viability.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.