Documenti fondamentali
W237712
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
natural, ≥99%, FG
Sinonimo/i:
Diethyl butanedioate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero FEMA:
2377
Beilstein:
907645
Numero CE:
N° CoE:
438
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.444
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
6 (vs air)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; grape; waxy; fruity; floral
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl succinate (DES) is a diester. This chemical can be used as a food additive, fragrance, and flavoring agent . It is a key component of wine aroma. Natural sources of this compound include apples, grapes, and cocoa .
Applicazioni
Diethyl succinate:
  • Contribute to the aroma of sparkling wine.
  • is a key flavor component of rice wine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Study of the changes in volatile compounds, aroma and sensory attributes during the production process of sparkling wine by traditional method
Ubeda C, et al.
Food Research International, 119, 554-563 (2019)