W239607
Dimethyl succinate
98%, FG
Sinonimo/i:
Dimethyl butanedioate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; floral; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metabolic Bypass Rescues Aberrant S-nitrosylation-Induced TCA Cycle Inhibition and Synapse Loss in Alzheimer′s Disease Human Neurons.: This research discusses the role of metabolic intermediates like Dimethyl succinate in bypassing biochemical blocks in Alzheimer′s disease, offering potential therapeutic avenues (Andreyev et al., 2024).
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, dimethyl succinate, CAS Registry Number 106-65-0.: A comprehensive safety assessment of Dimethyl succinate as a fragrance ingredient, highlighting its toxicological profile and safe usage parameters (Api et al., 2023).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W239607-1KG | |
W239607-SAMPLE-K | 4061837519901 |
W239607-10KG-K | 4061837519871 |
W239607-10KG | |
W239607-1KG-K | 4061837519888 |
W239607-25KG | |
W239607-25KG-K | 4061837519895 |
W239607-SAMPLE |