112402
Diethyl succinate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Diethyl butanedioate, Diethyl butanedioate, Ethyl succinate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?