Key Documents
STS0006
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-9
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated, Ethylene oxide-propylene oxide copolymer mono(2-ethylhexyl) ether
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
Viscosità
49.398 cSt(40 °C)
Temp. transizione
pour point 16 °C
cloud point 61 °C (10 wt% actives aq solution)
Solubilità
water: freely soluble (visual)
Densità
1.0069 g/mL at 20 °C
HLB
12.5
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is an alcohol ethoxylate
Caratteristiche e vantaggi
  • Superior wetting
  • Excellent oily soil removal
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Low odor
  • No gel range
  • Outstanding formulation & handling properties
  • Readily biodegradable
  • Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Note legali
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)