Documenti fondamentali
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
Sinonimo/i:
Alkyl-polyglucoside solution
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
Descrizione
non-ionic
Stato
paste
Concentrazione
~50% in H2O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)