STS0012
ECOSURF™ EH-9 solution
90% aqueous solution
Sinonimo/i:
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
Viscosità
61.8 cSt(40 °C)
Temp. transizione
pour point -5 °C
cloud point 64 °C (10 wt% actives aq solution)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB
12.5
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This product is a 90 % aqueous solution of an alcohol ethoxylate
Applicazioni
- Polyolefin-Supported Hydrogels for Selective Cleaning Treatments of Paintings.: This study explores the use of polyolefin-supported hydrogels incorporating ECOSURF; EH-9 solution for the selective cleaning of paintings. The hydrogels demonstrate effective cleaning capabilities while preserving the integrity of the artwork, highlighting their potential application in art conservation (Freese et al., 2019) (Freese et al., 2019).
Caratteristiche e vantaggi
- Superior wetting
- Excellent oily soil removal
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable
- Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)