STS0018
ECOSURF™ SA-7
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 7 EO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
17 ppm (25°C)
Viscosità
21.799 cSt(40 °C)
Temp. transizione
cloud point 37 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point <4 °C
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: soluble
Densità
0.9599 g/mL at 40 °C
HLB
9.7
Categoria alternativa più verde
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)