STS0001
TERGITOL™ 15-S-30
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Alcohols, C12-14 secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 31EO
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
laboratory grade
Descrizione
non-ionic
Stato
solid
PM
average mol wt 1,520 g/mol by calculation
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
558 ppm (25°C)
Viscosità
92 cP(50 °C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C ((1 wt% actives aq solution))
pour point 39 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.053 g/mL at 55 °C
HLB
17.4
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent emulsion stabilizer with low reactor residue
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- High temperature wetting
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)