T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trimethadione
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)